Learn More
Tetraethylammonium bromide, 98%
Codice prodotto. 10543331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10543331 1 kg Plastic bottle 1kg
10792771 250 g Plastic bottle 250g
13408398 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10543331 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    121.00€ / 1kg
    Risparmia 8.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Phase transfer catalyst | CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-91-0
Formula molecolare C8H20BrN
Molecular Weight (g/mol) 210.16
Numero MDL MFCD00011825
InChI Key HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
IUPAC Name tetraethylazanium;bromide
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium bromide
Nota nome 98%
Punto di fusione 285.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C2H5)4NBr
Quantità 1 kg
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Indice di Merck 15,9344
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and acetone,slightly soluble in benzene
Peso formulazione 210.16
Percent Purity 98%