Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetraethylammonium bromide |
| Punto di fusione | 285.0°C |
| Colore | White to Cream |
| Perdita all'essiccatura | 1.0% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (C2H5)4NBr |
| Quantità | 250 g |
| Beilstein | 04,104 |
| Vedi altri risultati |