Learn More
R&D Systems™ Tetraethylammonium chloride
Codice prodotto. 18094412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18094412 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18094412 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3068/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.36€
    119.70€ / 50mg
    Risparmia 13.66€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective K+ channel blocker
Non-selective K+ channel blocker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium chloride
CAS 56-34-8
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C8H20ClN
Peso formulazione 165.2
Purezza >98%
Peso molecolare 165.71
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.