Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetraethylammonium chloride hydrate |
| Nota nome | 99% |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 10% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (C2H5)4NCl·xH2O |
| Quantità | 100 g |
| Indice di Merck | 15, 9345 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetraethylammonium chloride hydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.