Learn More
Tetraethylammonium chloride hydrate, 99%
Codice prodotto. 10686732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686732 25 g Bottiglia in vetro 25g
10522551 100 g Bottiglia in vetro 100g
10406800 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10686732 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.30€
    33.30€ / 25g
    Risparmia 1.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1015691-13-0 | C8H22ClNO | 183.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1015691-13-0
Formula molecolare C8H22ClNO
Molecular Weight (g/mol) 183.72
Numero MDL MFCD00149992
InChI Key CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
PubChem CID 5946
ChEBI CHEBI:78161
SMILES O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium chloride hydrate
Nota nome 99%
Colore White
Perdita all'essiccatura 10% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)4NCl·xH2O
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 9345
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water: 1410g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene and ether
IUPAC Name tetraethylazanium chloride
Peso formulazione 165.71
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraethylammonium chloride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.