Learn More
Tocris Bioscience™ Tetraethylammonium chloride
Codice prodotto. 18094412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18094412 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18094412 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3068/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    119.70€ / 50mg
    Risparmia 7.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Non-selective K+ channel blocker
Non-selective K+ channel blocker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium chloride
CAS 56-34-8
Quantità 50 mg
Formula molecolare C8H20ClN
Peso formulazione 165.2
Purezza >98%
Peso molecolare 165.71