Learn More
Tetraethylammonium fluoride hydrate, 98%
Codice prodotto. 10388730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10388730 25 g Bottiglia in vetro 25g
10340544 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10388730 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216660250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98330-04-2 | C8H20FN | 149.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98330-04-2
Formula molecolare C8H20FN
Molecular Weight (g/mol) 149.25
Numero MDL MFCD00149990
InChI Key QSUJAUYJBJRLKV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetraethylammonium fluoride hydrate, tetraethylammonium hydrate fluoride, tetraethylammoniumfluoridehydrate, acmc-209nvn, et4nf.h2o, tetraethylazanium fluoride hydrate, tetraethyl ammonium fluoride hydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, fluoride, monohydrate
PubChem CID 16211652
SMILES [F-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium fluoride hydrate
Nota nome 98%
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)4NF·xH2O
Quantità 25 g
IUPAC Name tetraethylazanium fluoride
Peso formulazione 149.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Adhering Crystals, Crystals or Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraethylammonium fluoride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.