Learn More
Tetraethylammonium nitrate, 98%
Codice prodotto. 10381161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10381161 25 g Bottiglia in vetro 25g
10055203 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10381161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420310250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    134.00€ / 25g
    Risparmia 10.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1941-26-0 | C8H20N2O3 | 192.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1941-26-0
Formula molecolare C8H20N2O3
Molecular Weight (g/mol) 192.26
Numero MDL MFCD00041978
InChI Key JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraethylammonium nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate, ammonium, tetraethyl-, nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate 1:1, tetraethylazanium nitrate, tetraethyl ammonium nitrate, tetraethylammonium nitrate w/w aqueous solution
PubChem CID 74744
IUPAC Name tetraethylazanium;nitrate
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium nitrate
Nota nome 99%
Punto di fusione >240.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)4NNO3
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: >50% (20°C).
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraethylammonium nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.