Learn More
Tetraethylammonium P-Toluenesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30418693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418693 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418693 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3037782.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium P-Toluenesulfonate
CAS 733-44-8
Formula molecolare C15H27NO3S
Quantità 2.5 g
Sinonimo Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','4-methylbenzenesulfonate (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','p-toluenesulfonate (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) (9CI), Tetraethylammonium p-toluenesulfonate (6CI','7CI), Tetraethylammonium p-toluenesulphonate, Tetraethylammonium p-tolylsulfonate, Tetraethylammonium p-tosylate, Tetraethylammonium toluenesulfonate, Tetraethylammonium tosylate, N,N,N-Triethylethanaminium 4-methylbenzenesulfonate
InChI Formula InChI=1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonate;tetraethylazanium
Molecular Weight (g/mol) 301.45
Peso formulazione 301.1712