Learn More
Tetraethylammonium perchlorate, 98% (dry wt.), cont. ca 10% water
Codice prodotto. 11335138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11335138 50 g 50g
11325138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11335138 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044062.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229.70 g/mol
Tetraethylammonium perchlorate is used as supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2567-83-1
Formula molecolare C8H20ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 229.70
Numero MDL MFCD00041977
InChI Key WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
PubChem CID 2734932
IUPAC Name tetraethylazanium perchlorate
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium perchlorate
Punto di fusione >300°C
Odore Odorless
Note percentuale saggio (dry wt.)
Quantità 50 g
Numero UN UN1479
Beilstein 3638093
Informazioni di solubilità Soluble in water,acetone,acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 229.71
Percent Purity 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains ≈ 10% water
Forma fisica Wet Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraethylammonium perchlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium perchlorate