Learn More
Tetraethylammonium tetrafluoroborate, 99%
Beskrivelse
Tetraethylammonium tetrafluoroborate is used as a phase transfer catalyst in organic synthesis. It finds application as an electrolyte additive in the capillary electrophoretic separation of polyphenols found in grape seed extracts. It is also used to prepare other tetrabutylammonium salts in aqueous solutions. It is involved in the synthesis of conducting poly(thiophenes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetraethylammonium tetrafluoroborate is used as a phase transfer catalyst in organic synthesis. It finds application as an electrolyte additive in the capillary electrophoretic separation of polyphenols found in grape seed extracts. It is also used to prepare other tetrabutylammonium salts in aqueous solutions. It is involved in the synthesis of conducting poly(thiophenes).
Solubility
Soluble in water, alcohol and acetonitrile.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Tetraethylammonium tetrafluoroborate |
| Punto di fusione | 370°C to 380°C (decomposition) |
| Formula lineare | (CH3CH2)4NBF4 |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN2811 |
| Beilstein | 3917638 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcohol and acetonitrile. |
| Peso formulazione | 217.06 |
| Percent Purity | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Tetraethylammonium tetrafluoroborate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium tetrafluoroborate
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.