Learn More
Tetraethylammonium Tetrafluoroborate, TRC
Codice prodotto. 30426610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426610 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426610 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29229550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 429-06-1
Formula molecolare C8 H20 B F4 N3
Quantità 50 g
Sinonimo Digirena, LES 100, Lipaste AN/EAF 1, Lipaste P/EAFIN, Merck Supercapacitor Electrolyte LES 100, NSC 231537, N,N,N-Triethylethanaminium Tetrafluoroborate
InChI Formula InChI=1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.F[B-](F)(F)F
IUPAC Name tetraethylazanium;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 217.06
Peso formulazione 217.1625