Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetraethylene glycol |
| Punto di fusione | -4.1°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.1200g/mL |
| Punti di ebollizione | 324.0°C to 330.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 176°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99.4% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | O(CH2CH2OCH2CH2OH)2 |
| Vedi altri risultati |