Learn More
Tetraethylene glycol dimethyl ether, 99%
Codice prodotto. 10439470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10439470 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10124000 250 g Bottiglia in vetro 250g
11904741 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10439470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    122.00€ / 1kg
    Risparmia 11.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 143-24-8 | C10H22O5 | 222.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-24-8
Formula molecolare C10H22O5
Molecular Weight (g/mol) 222.28
Numero MDL MFCD00008505
InChI Key ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
PubChem CID 8925
ChEBI CHEBI:46785
IUPAC Name 1-methoxy-2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane
SMILES COCCOCCOCCOCCOC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylene glycol dimethyl ether
Acidità 0.015% max.
Punto di fusione -30.0°C
Densità 1.0090g/mL
Punti di ebollizione 275.0°C to 276.0°C
Punto d'infiammabilità 141°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(OCH2CH2)4OCH3
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 1 kg
Beilstein 01,III,2107
Indice di Merck 15,9353
Gravità specifica 1.009
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with hydrocarbon solvents
Viscosità 4.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 222.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraethylene glycol dimethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.