Learn More
Tetraethylsilane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15730859 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15730859 5 g 5g
15540534 25 g 25g
15550534 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15730859 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313700050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 631-36-7
Formula molecolare C8H20Si
Molecular Weight (g/mol) 144.34
InChI Key VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
PubChem CID 12426
IUPAC Name tetraethylsilane
SMILES CC[Si](CC)(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylsilane
Punto di fusione -82.5°C
Densità 0.7600g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C to 154.0°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Si(C2H5)4
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4280
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.76
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 144.34
Percent Purity 97%