Learn More
Tetraethylthiourea, TRC
Codice prodotto. 30427688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30427688 50 mg 50mg
30414410 100 mg -
30410563 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30427688 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29285050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4274-15-1
Formula molecolare C9H20N2S
Molecular Weight (g/mol) 188.33
Sinonimo 1,1,3,3-tetraethyl-2-thio-urea
IUPAC Name 1,1,3,3-tetraethylthiourea
SMILES CCN(CC)C(=S)N(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylthiourea
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H20N2S/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Peso formulazione 188.1347