Learn More
Tetraethylthiuram Disulfide, 97%
Codice prodotto. 10776151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10776151
Marca: Thermo Scientific Acros 138120250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-77-8 | C10H20N2S4 | 296.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-77-8
Formula molecolare C10H20N2S4
Molecular Weight (g/mol) 296.51
Numero MDL MFCD00008157
InChI Key AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
PubChem CID 3117
ChEBI CHEBI:4659
IUPAC Name diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-diethylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylthiuram disulfide
Nota nome 95%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70.0°C to 74.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 117°C (23.0 hPa)
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (60°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [(C2H5)2NCS2-]2
Quantità 25 g
Beilstein 04, 122
Fieser 06,569
Indice di Merck 15, 3407
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.02g/100mL. Other solubilities: 3.82g/100mL alcohol, 7.14g/100mL ether, soluble in acetone, benzene, carbon disulfice and, chloroform
Peso formulazione 296.51
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Granules
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraethylthiuram disulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/