Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetraethyltin |
| CAS | 597-64-8 |
| Punto di fusione | -112.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.1800g/mL |
| Punti di ebollizione | 181.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 53°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetraethyltin
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H300-Letale se ingerito.
- H330-Letale se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.