Learn More
Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex, 50-55% w/w HBF4
Codice prodotto. 11353427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353427 25 mL 25mL
11363427 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353427 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 018208.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67969-82-8 | C4H11BF4O | 161.935 g/mol
Tetrafluoroboric acid-diethyl ether acts as an effective catalyst used for various carbohydrate protection reactions. It is also used as a catalyst in the preparation of 4-fluoropiperidines by reaction between aldehydes and N-tosyl homoallylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67969-82-8
Formula molecolare C4H11BF4O
Molecular Weight (g/mol) 161.935
Numero MDL MFCD00011345
InChI Key XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fluoroboric acid diethyl ether complex, tetrafluoroboric acid diethyl ether complex, hbf4.oet2, fluoroboric acid diethylether complex, boron trifluoride diethyl ether hydrofluoride
PubChem CID 11344169
IUPAC Name ethoxyethane;trifluoroborane;hydrofluoride
SMILES B(F)(F)F.CCOCC.F
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Colore Colorless to Orange
Densità 1.19 g/mL
Punto d'infiammabilità 36°C (97°F)
Formula lineare HBF4·(CH3CH2)2O
Quantità 25 mL
Numero UN UN2920
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,4149
Informazioni di solubilità Reacts in water;Miscible with dichloromethane.
Peso formulazione 161.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 to 55% w/w HBF4
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluoroboric acid-diethyl ether