Learn More
Tetrafluoroboric acid, 49.5-50.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15650550 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15650550 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15650550 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 015441L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
49.5-50.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrafluoroboric Acid
CAS 16872-11-0
Concentrazione 49.5 to 50.5%
Densità 1.38g/mL at 20°C
Quantità 1 L
Formula molecolare BF4H
Formula lineare HBF4
Numero MDL MFCD00011345
Numero UN 1775
Sinonimo fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
InChI Key ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
IUPAC Name hydron;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 87.812
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
Peso formulazione 87.81g/mol