Learn More
Tetrafluoroboric Acid Solution, Solstice
Codice prodotto. 15681800 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15681800 6 x 500 g pezzi 6
15661800 25 g 25g
15671800 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15681800 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2079346X500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
48 wt. % in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16872-11-0
Formula molecolare BF4H
Molecular Weight (g/mol) 87.812
Numero MDL MFCD00011345
InChI Key ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
IUPAC Name hydron;tetrafluoroborate
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrafluoroboric Acid Solution
Concentrazione 48wt. % in H2O
Densità 1.4g/mL at 25°C
Pressione del vapore 5mmHg (20°C)
Quantità 6 x 500 g
Formula lineare HBF4
Numero UN 1775
Peso formulazione 87.81g/mol