Learn More
Tetrafluoroisophthalic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10023580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10023580
Marca: Thermo Scientific Acros 312590010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrafluoroisophthalic acid
Nota nome 98%
CAS 1551-39-9
Punto di fusione 209°C to 213°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8F4O4
Numero MDL MFCD00042379
Quantità 1 g
Sinonimo tetrafluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-tetrafluoroisophthalic acid, tetrafluoroisophthalicacid, tetrafluorobenzene-1,3-dicarboxylic acid, tetrafluoroisophthalic, rarechem al bo 0259, acmc-1c1aw
InChI Key PGRIMKUYGUHAKH-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]C(=O)C1=C(F)C(C([O-])=O)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC Name 2,4,5,6-tetrafluorobenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 236.08
PubChem CID 297552
Peso formulazione 238.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder