Learn More
Tetrafluoroisophthalonitrile, 97%
Codice prodotto. 11497214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497214 25 g 25g
11477214 1 g 1g
11487214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11497214 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21599.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2377-81-3 | C8F4N2 | 200.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2377-81-3
Formula molecolare C8F4N2
Molecular Weight (g/mol) 200.10
Numero MDL MFCD00013290
InChI Key WVHMPQKZPHOCRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrafluoroisophthalonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoroisophthalonitrile, perfluoroisophthalonitrile, tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoro, tetrafluoroisopthalonitrile, m-dicyanotetrafluorobenzene, acmc-209g5p, 1,3-dicyanoperfluorobenzene
PubChem CID 608182
SMILES FC1=C(F)C(C#N)=C(F)C(C#N)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrafluoroisophthalonitrile
Punto di fusione 76°C to 78°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 6925899
IUPAC Name tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile
Peso formulazione 200.1
Percent Purity 97%