Learn More
Tetraheptylammonium Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetraheptylammonium Bromide |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Peso formulazione | 489.3909 |