Learn More
Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo(4,5-d)imidazole-2,5(1H,3H)-dione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mebicar |
| CAS | 10095-06-4 |
| Formula molecolare | C8 H14 N4 O2 |
| Quantità | 200 mg |
| Sinonimo | Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione','tetrahydro-1,3,4,6-tetramethyl-, Glycoluril','1,3,4,6-tetramethyl- (7CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Mebicar, Mebikar |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H14N4O2/c1-9-5-6(11(3)7(9)13)12(4)8(14)10(5)2/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CN1C2C(N(C)C(=O)N2C)N(C)C1=O |
| IUPAC Name | 1,3,4,6-tetramethyl-3a,6a-dihydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.22 |
| Peso formulazione | 198.1117 |