Learn More
Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo(4,5-d)imidazole-2,5(1H,3H)-dione, TRC
Codice prodotto. 30450557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450557 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450557 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT88984325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mebicar
CAS 10095-06-4
Formula molecolare C8 H14 N4 O2
Quantità 25 mg
Sinonimo Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione','tetrahydro-1,3,4,6-tetramethyl-, Glycoluril','1,3,4,6-tetramethyl- (7CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Mebicar, Mebikar
InChI Formula InChI=1S/C8H14N4O2/c1-9-5-6(11(3)7(9)13)12(4)8(14)10(5)2/h5-6H,1-4H3
SMILES CN1C2C(N(C)C(=O)N2C)N(C)C1=O
IUPAC Name 1,3,4,6-tetramethyl-3a,6a-dihydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Peso formulazione 198.1117