Learn More
Tetrahydro-2-(2-nitropropoxy)-2H-pyran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrahydro-2-(2-nitropropoxy)-2H-pyran |
| CAS | 97945-38-5 |
| Formula molecolare | C8H15NO4 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H15NO4/c1-7(9(10)11)6-13-8-4-2-3-5-12-8/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC(COC1CCCCO1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-(2-nitropropoxy)oxane |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.21 |
| Peso formulazione | 189.1001 |