Learn More
Tetrahydro-2-furanmethanamine, TRC
Codice prodotto. 30421700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421700 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2935451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-2-furanmethanamine
CAS 4795-29-3
Formula molecolare C5H11NO
Quantità 1 g
Sinonimo Tetrahydrofurylmethyl)amine, (RS)-(2-Tetrahydrofuryl)methylamine, (RS)-2-Tetrahydrofurfurylamine, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, (Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amine, (±)-Tetrahydrofurfurylamine, 1-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran, 2-Tetrahydrofuranmethanamine, 2-Tetrahydrofurfurylamine, C-(Tetrahydrofuran-2-yl)methylamine, N-[(Oxolan-2-yl)methyl]amine, NSC 76037, Tetrahydrofurfurylamine
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NCC1CCCO1
IUPAC Name oxolan-2-ylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 101.15
Peso formulazione 101.0841