Learn More
Tetrahydro-2-furanmethanamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrahydro-2-furanmethanamine |
| CAS | 4795-29-3 |
| Formula molecolare | C5H11NO |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Tetrahydrofurylmethyl)amine, (RS)-(2-Tetrahydrofuryl)methylamine, (RS)-2-Tetrahydrofurfurylamine, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, (Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amine, (±)-Tetrahydrofurfurylamine, 1-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran, 2-Tetrahydrofuranmethanamine, 2-Tetrahydrofurfurylamine, C-(Tetrahydrofuran-2-yl)methylamine, N-[(Oxolan-2-yl)methyl]amine, NSC 76037, Tetrahydrofurfurylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2 |
| SMILES | NCC1CCCO1 |
| IUPAC Name | oxolan-2-ylmethanamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.15 |
| Peso formulazione | 101.0841 |