Learn More
Tetrahydro-2-furoic acid, 98+%
Codice prodotto. 10637231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637231 100 g Glass bottle 100g
10433835 25 g Glass bottle 25g
10162961 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10637231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 263141000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16874-33-2
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00022473
InChI Key UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
PubChem CID 86079
IUPAC Name oxolane-2-carboxylic acid
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-2-furoic acid
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
Colore Yellow to Brown
CAS max % 100.0
Densità 1.1700g/mL
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.4610
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Gravità specifica 1.17
Punti di ebollizione 128.0°C to 129.0°C (13.0 mmHg)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 98+%