Learn More
Tetrahydro-2H-pyran-2-ol, 90%, cyclized form of 5-Hydroxypentanal
Codice prodotto. 10381253 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10381253 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10381253 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387900250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 694-54-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-2H-pyran-2-ol
CAS 694-54-2
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H10O2
Numero MDL MFCD02683093
Quantità 25 g
Sinonimo 2-hydroxytetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran-2-ol, oxanol, 2h-pyran-2-ol, tetrahydro, 2-tetrahydropyranol, tetrahydropyran-2-ol, tetrahydro-2-hydroxy-2h-pyran, tetrahydro-2-pyranol, tetrahydropyranyl alcohol, 2h-pyran-2-ol,tetrahydro
InChI Key CELWCAITJAEQNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC(C1)O
IUPAC Name oxan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 102.13
PubChem CID 136505
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydro-2H-pyran-2-ol, cyclized form of 5-Hydroxypentanal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.