Learn More
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10423682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10423682 250 mg 250mg
11365876 1 g 1g
10332335 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10423682 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29902CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 40191-32-0
Formula molecolare C6H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 148.59
Numero MDL MFCD06200863
InChI Key RYGUCYSSMOFTSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-pyran-4-carbonyl chloride, 2h-pyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-4-carbonylchloride, pubchem12437, ksc235m5r, tetrahydropyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-carbonyl chloride, 4-chloroformyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydropyran-4-carboxylic chloride, 4-chlorocarbonyl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 2795505
IUPAC Name oxane-4-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 148.59
Percent Purity 95%