Learn More
Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10738344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10738344 1 g 1g
10371003 250 mg 250mg
10622665 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10738344 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29901DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5337-03-1
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
InChI Key AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 219302
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 97%