Learn More
tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10316284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10316284 5 g Amber Glass Bottle 5g
10036062 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10046062 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10316284 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29909DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 14774-37-9
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00457804
InChI Key YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
PubChem CID 2773573
SMILES OCC1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
IUPAC Name oxan-4-ylmethanol
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 97%