Learn More
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10785764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10785764 10 g 10g
10295714 250 mg 250mg
10412854 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10785764 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61915EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 29683-23-6
Formula molecolare C5H10OS
Molecular Weight (g/mol) 118.19
Numero MDL MFCD02942489
InChI Key YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
PubChem CID 576296
IUPAC Name thian-4-ol
SMILES OC1CCSCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 118.2
Percent Purity 97%