Learn More
Tetrahydro-3-furanmethanamine, TRC
Codice prodotto. 30452957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452957 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7676151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-3-furanmethanamine
CAS 165253-31-6
Formula molecolare C10 H16 O
Quantità 1 g
Sinonimo (Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 1-(Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 3-Aminomethyltetrahydrofuran, N-(3-Tetrahydrofurylmethyl)amine, Tetrahydro-3-furanmethanamine, [(Tetrahydrofuran-3-yl)methyl]amine
InChI Formula InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9-,10?/m1/s1
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(O)C1
IUPAC Name (5R)-2-methylidene-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 152.233
Peso formulazione 152.12