Learn More
Tetrahydro-3-furanmethanamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrahydro-3-furanmethanamine |
| CAS | 165253-31-6 |
| Formula molecolare | C10 H16 O |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | (Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 1-(Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 3-Aminomethyltetrahydrofuran, N-(3-Tetrahydrofurylmethyl)amine, Tetrahydro-3-furanmethanamine, [(Tetrahydrofuran-3-yl)methyl]amine |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9-,10?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(O)C1 |
| IUPAC Name | (5R)-2-methylidene-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.233 |
| Peso formulazione | 152.12 |