Learn More
Tetrahydro-4-pyrone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrahydro-4H-pyran-4-one |
| CAS | 29943-42-8 |
| Formula molecolare | C5 H8 O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 4H-Pyran-4-one','tetrahydro-, Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 2,3,5,6-Tetrahydro-4-pyranone, 2,3,5,6-Tetrahydropyran-4-one, 3,4,5,6-Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 3,5,6-Trihydro-2H-pyran-4-one, 4-Oxacyclohexanone, 4-Oxotetrahydropyran, 4-Tetrahydropyranone, Dihydro |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2 |
| SMILES | O=C1CCOCC1 |
| IUPAC Name | oxan-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.116 |
| Peso formulazione | 100.052 |