Learn More
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10422854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10422854 1 g Amber Glass Bottle 1g
10403342 10 g Amber Glass Bottle 10g
10435683 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10422854 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01650DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 29943-42-8
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.117
InChI Key JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
IUPAC Name oxan-4-one
SMILES C1COCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Densità 1.08g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 97%