Learn More
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 99%
Codice prodotto. 10655262 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10655262 5 g Bottiglia in vetro 5g
11936201 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10655262 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 189440050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 29943-42-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29943-42-8
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
InChI Key JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
IUPAC Name oxan-4-one
SMILES C1COCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 166.0°C
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Quantità 5 g
Beilstein 17,I,131
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tetrahydro-4H-pyran-4-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.