Learn More
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one, 99%
Codice prodotto. 11472578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11472578 1 g 1g
11482578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11472578 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15872.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1072-72-6 | C5H8OS | 116.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1072-72-6
Formula molecolare C5H8OS
Molecular Weight (g/mol) 116.18
Numero MDL MFCD00006660
InChI Key OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone
PubChem CID 66173
IUPAC Name thian-4-one
SMILES O=C1CCSCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Punto di fusione 60°C to 64°C
Odore Weak
Quantità 1 g
Peso formulazione 116.18
Percent Purity 99%