Learn More
Tetrahydro-beta-carboline, 98%
Codice prodotto. 10225164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10225164 1 g Bottiglia in vetro 1g
10584954 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10225164 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427580010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 16502-01-5 | C11H13ClN2 | 208.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16502-01-5
Formula molecolare C11H13ClN2
Molecular Weight (g/mol) 208.69
Numero MDL MFCD00004954
InChI Key PHLJRXUBLWEPCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tryptoline, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole, noreleagnine, 1,2,3,4-tetrahydro-9h-pyrido 3,4-b indole, 1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline, tetrahydro-beta-carboline, thbc, tetrahydronorharman, unii-65027tmi0h, 1h,2h,3h,4h,9h-pyrido 3,4-b indole
PubChem CID 107838
IUPAC Name 2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole
SMILES [H+].[Cl-].C1CC2=C(CN1)NC1=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydro-β-carboline
Punto di fusione 206°C to 208°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 172.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydro-beta-carboline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.