Learn More
Tetrahydro Curcumin, TRC
Codice prodotto. 30413281
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30413281 1 g 1g
30424051 5 mg -
30423881 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30413281 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2933851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36062-04-1
Formula molecolare C21 H24 O6
Molecular Weight (g/mol) 372.41
Sinonimo 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione, AS-KTC 004, HZIV 81-2, NSC 687845, Sabiwhite, Tetrahydrocurcumin, Tetrahydrodiferuloylmethane
IUPAC Name 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione
SMILES COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrocurcumin
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Peso formulazione 372.1573