Learn More
Tetrahydrofuran, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal™
Codice prodotto. 10798552 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10798552 1 L 1L
10292182 100 mL 100mL
10641304 500 mL 500mL
10256061 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10798552 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348450010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9 , 128-37-0
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione -108.4°C
Nota nome Water <50 ppm, stabilized
Colore Colorless
Densità 0.8800g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −21°C
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.407
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 0.88
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 17, 10
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Indice di Merck 15, 9356
Punti di ebollizione 66.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran