Learn More
Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT
Codice prodotto. 10479973 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10479973 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10317270 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10174150 1 L Bottiglia in vetro 1L
10237333 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10479973 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181500025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    153.00€ / 2.5L
    Risparmia 5.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Tetrahydrofuran, >-99.85%, C4H8O, CAS Number-109-99-9, 128-37-0, tetraidrofurano, furanidine, tetrahydrofuranne, butylene oxide, tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, oxacyclopentane, hydrofuran, 1,4-epoxybutane, tetramethylene oxide, 1L, 99.9%, 17, 10, CHEBI:26911, Undesignated, 0.8800g/mL | CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9 , 128-37-0
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Nota nome Anhydrous, Stabilized
Densità 0.8800g/mL
Quantità 2.5 L
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Acqua 0.006% max. (Coulometric)
Beilstein 17, 10
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Indice di Merck 15, 9356
Peso formulazione 72.11
Percent Purity ≥99.85%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuranne, 2, 6-Di-tert-butyl-p-crésol