Learn More
Tetrahydrofuran, ACS, 99+%, stab. with 250ppm BHT
Codice prodotto. 11357348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357348 1 L 1L
11430520 500 mL 500mL
11347348 4 x 1 L 4L
11337348 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11357348 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030760.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
For Synthesis and Liquid Chromatography | CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maximum level of impurities: Color (APHA) 20, Peroxide (as H2O2) 0.015%, Residue after evaporation 0.03%, H2O 0.05%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione °C to 108°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.889 g/cm3 at 20°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Odore Ether-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.407
Intervallo percentuale saggio >99%
Pressione del vapore 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Punti di ebollizione 66°C
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 72.11
Grado ACS