Learn More
Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, unstab., packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged under argon
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrahydrofuran |
| Punto di fusione | °C to 108°C |
| Nota nome | Anhydrous, UnStabilized |
| Aspetto | Colorless liquid |
| Densità | 0.889 g/cm3 at 20°C |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | -17°C (1°F) |
| Odore | Ether-like |
| Imballaggio | Resealable ChemSeal™ Bottle under Argon |
| Forma fisica | Liquido |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetrahydrofuran, anhydrous
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran