Learn More
Tetrahydrofuran, Certified AR for Analysis, Stabilised with 0.025% BHT, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10559770 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Bottiglia in vetro color ambra
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10559770 2.5 L Bottiglia in vetro color ambra 2.50L
10162350 1 L Amber Glass Bottle 1L
10102352 1 L Plastic-coated Glass Bottle 1L
10214260 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10132400 5 L Metal Can 5L
10284300 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10559770 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0701/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.58€
    187.00€ / 2.5L
    Risparmia 107.58€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
5L, 66 deg.C, Colorless, -108.4 deg.C, Metal can, 7 to 8, 2.5, 200mbar at 20 deg.C, 0.55cp at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
pH 7 to 8
Punto di fusione -108.4°C
Colore Incolore
Quantità 2.5 L
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
Pressione del vapore 200mbar at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Punti di ebollizione 66°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol