Learn More
Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus, inhibitor-free, for HPLC, ≥99.9%, Solstice
Descrizione
- Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
- Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
- Basso profilo di impurità UV
- Linea di base LC con gradiente di impurità basso
- Livelli molto bassi di impurità non volatili
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrahydrofuran |
| Punto di fusione | -108°C |
| Nota nome | inhibitor-free, for HPLC |
| Absorbance | absorption/300nm ≤0.02 |
| Densità | 0.889g/mL at 25°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.407 |
| Formula lineare | C4H8O |
| Pressione del vapore | 143mmHg (20°C) |
| Beilstein | 102391 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrahydrofuran
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofuran