Learn More
Tetrahydrofuran-D8, for NMR, 99.5 atom % D
Codice prodotto. 10712801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
1mL
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712801 10 mL Glass Bottle 10mL
10469660 1 mL Glass Bottle 1mL
10712611 5 mL Glass Bottle 5mL
16368186 25 mL Glass Bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10712801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180130100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00€
    446.00€ / 10mL
    Risparmia 40.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1693-74-9 | C4H8O | 80.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1693-74-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 80.16
Numero MDL MFCD00044238
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
PubChem CID 80290
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran-D8
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.5 atom % D
Densità 0.9800g/mL
Deuterio (D) 99.4% min.
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.06% max. (Coulometric)
Quantità 10 mL
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
Peso formulazione 80.17
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran-D8
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.